Saltar a
SYNC184262C
Synthware chromatography column with PTFE stopcock and coarse fritted disc
top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 20.0 mm × 254 mm
Sinónimos:
Synthware C184262C, glass chromatograpy column
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
126,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
126,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
joint
joint: ST/NS top24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C184262C
I.D. × L
20.0 mm × 254 mm
suitability
suitable for chromatography
General description
General purpose column has a PTFE stopcock and a top outer joint. With a coarse porosity fritted disc to support column packing. The section below disc is carefully minimized to prevent re-mixing of components already separated. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
This product includes coarse fritted disc.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SYNC184324CSYNC184323CSYNC184172C
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
I.D. × L
20.0 mm × 254 mm
I.D. × L
26.0 mm × 457 mm
I.D. × L
26.0 mm × 305 mm
I.D. × L
13.4 mm × 254 mm
manufacturer/tradename
Synthware C184262C
manufacturer/tradename
Synthware C184324C
manufacturer/tradename
Synthware C184323C
manufacturer/tradename
Synthware C184172C
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS top24/40
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)