Documentos clave
SYNA871922
Synthware 75 degree angled drying tube
joint: ST/NS 19/22
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Materiales
colorless tube
glass tube
Junta
joint: ST/NS19/22
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A871922
Descripción general
Angled at 75° to avoid desiccant contact with reactions.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)