Merck
SPC00036
Sigma-Aldrich
3,3-Difluorocyclobutanamine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H7F2N
Número de CAS:
Peso molecular:
107.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Información legal
Product of SpiroChem.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)