Merck
SPC00024
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)azetidine-1-carboxylate
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
cadena SMILES
OCC1CN(C(OC(C)(C)C)=O)C1
InChI
1S/C9H17NO3/c1-9(2,3)13-8(12)10-4-7(5-10)6-11/h7,11H,4-6H2,1-3H3
Clave InChI
HXRDRJKAEYHOBB-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Product of SpiroChem
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable