SM4050205
SmartPor, alumina membrane
thickness 50 μm, pore diameter 40 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 5 pieces
About This Item
Productos recomendados
descripción
Pore geometry: trigonal arrangement
envase
pkg of 5 pieces
tamaño
20 mm × 20 mm
grosor
50 μm
tamaño de poro
125 nm (interpore distance)
40 nm pore diameter
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)