Documentos clave
SLW3845/02M
Pyrex® Glass thimble
L 95 mm, disc diam. 30 mm, porosity grade 1
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 3845/02M
About This Item
Código UNSPSC:
41104817
NACRES:
NB.43
fabricante / nombre comercial
3745/02M
SciLabware
Longitud
95 mm
D.E.
36 mm
disco diám.
30 mm
tamaño de poro
grade 1 porosity
Descripción general
  • Borosilicate glass with sintered glass disc to support solid sample
  • Highly resistant to chemical attack
  • Useful for chemical applications where it is required to weigh the extracted material
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)