Documentos clave
SLW3770/08
Pyrex® Filter funnel cylindrical, with sintered glass disc
30 mL, disc diam. 20 mm, pore size grade 4
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 3770/08
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
Materiales
borosilicate glass
fabricante / nombre comercial
3770/08
SciLabware
Altura
160 mm
cuerpo D.E.
24 mm
capacidad
30 mL
30 mL
disco diám.
20 mm
tamaño de poro
grade 4
Descripción general
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Ideal for filtering precipitates
  • 3770 series 20 mm diameter sintered discs
  • 3760 series 30 mm diameter sintered discs
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)