SLW1100/32D
Pyrex® Boiling flask, round bottom, narrow neck
capacity 4,000 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1100/32D
About This Item
Productos recomendados
Materiales
Pyrex flask
round bottom
single-neck
Características
narrow neck
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 1100/32D
capacidad
4,000 mL
Categorías relacionadas
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.