Merck
SIK7122-10
Sigma-Aldrich
12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,19,19,19-Heptadecafluorononadecylphosphonic acid
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H24F17O3P
Número de CAS:
Peso molecular:
654.34
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.23
Análisis
95%
formulario
powder
caducidad
3 years under the recommended conditions
color
white
Categorías relacionadas
Aplicación
These products are used to form water repellent and/or lubricated surfaces on metal oxide materials (TiO2, ZnO, etc.).
The fluorinated carbon gives the omniphobic properties to the surface. The coated surface is more water repellent when a product having more fluorinated carbons is used.
The phosphonic acids groups can covalently bond to metal oxide surfaces to form sufficient self-assembled monolayer.
Información legal
Product of SiKEMIA
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable