Merck
SIK2101-10
Sigma-Aldrich
[1,1′-Biphenyl]-2,2′,4,4′,6,6′-hexacarboxylic acid - H6BPHC
≥97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H10O12
Número de CAS:
Peso molecular:
418.26
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Análisis
≥97%
Información legal
Product of SiKEMIA
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)