Merck
S999628
4-METHYL-N-{2-[2-(2-{[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]AMINO}ETHOXY)ETHOXY]ETHYL}BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C20H28N2O6S2
Número de CAS:
Peso molecular:
456.584
Número MDL:
Otras notas