Merck
S997781
2-(5,6,7,8-TETRAHYDRO-BENZO(4,5)THIENO(2,3-D)PYRIMIDIN-4-YLAMINO)-ETHANOL
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C12H15N3OS
Número de CAS:
Peso molecular:
249.337
Número MDL:
Otras notas