Merck
S978906
1-(2-(4-BENZOYLAMINO-PHENYL)-2-OXO-ETHYL)-2-METHYL-PYRIDINIUM, BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C21H19BrN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
411.302
Número MDL:
Otras notas