Merck
S768596
4-METHYL-2-OXO-2H-1-BENZOPYRAN-7-YL N-(3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H12F3NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
363.296
Número MDL:
Otras notas