Merck
S761702
9B-(3-CHLOROPHENYL)-2,3,5,9B-TETRAHYDRO-1H-IMIDAZO(2,1-A)ISOINDOL-5-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C16H13ClN2O
Número de CAS:
Peso molecular:
284.748
Número MDL:
Otras notas