Merck
S720291
ETHYL 2-(2-CHLOROACETAMIDO)-4,5,6,7-TETRAHYDROBENZO(B)THIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C13H16ClNO3S
Número de CAS:
Peso molecular:
301.794
Número MDL:
Otras notas