Merck
S718688
BIS(4-CHLORO-2-METHYLPHENYL) N,N'-(4-METHYL-1,3-PHENYLENE)BISCARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H20Cl2N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
459.333
Número MDL:
Otras notas