Merck
S60624
(2,6-DINITRO-4-TRIFLUOROMETHYL-PHENYL)-PHOSPHONIC ACID MONOBUTYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C11H12F3N2O7P
Número de CAS:
Peso molecular:
372.196
Número MDL:
Otras notas