Merck
S44165
N-[(2,2-DIETHOXYETHYL)(4-NITROPHENYL)-LAMBDA(4)-SULFANYLIDENE]BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H22N2O6S2
Número de CAS:
Peso molecular:
426.514
Número MDL:
Otras notas