Merck
S310905
2,4,6-TRIMETHYL-1,4-DIHYDRO-PYRIDINE-3,5-DICARBOXYLIC ACID DIMETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C12H17NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
239.274
Número MDL:
Otras notas