Merck
S299898
2,6-DIAMINO-5-(4-CHLORO-BENZOYL)-4-(4-CHLORO-PHENYL)-4H-THIOPYRAN-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H13Cl2N3OS
Número de CAS:
Peso molecular:
402.305
Número MDL:
Otras notas