Merck
S220094
SODIUM 4-(3-PHENYL-5-PYRIDIN-3-YL-4,5-DIHYDRO-PYRAZOL-1-YL)-BENZENESULFONATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C20H16N3NaO3S
Número de CAS:
Peso molecular:
401.423
Número MDL:
Otras notas