Merck
S179647
2-BR-DECAHYDRO-5,11,14,20-TETRAOXA-8,17-DITHIA-BENZOCYCLOOCTADECENE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C16H23BrO4S2
Número de CAS:
Peso molecular:
423.391
Número MDL:
Otras notas