Merck
S173169
2-(16-CARBAMOYLMETHYL-1,4,10,13-TETRAOXA-7,16-DIAZA-CYCLOOCTADEC-7-YL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C16H32N4O6
Número de CAS:
Peso molecular:
376.457
Número MDL:
Otras notas