Merck
S113700
OCTAMETHYL-DIOXA-TRICYCLO(16.2.1.1(8,11))DOCOSA-HEXAENE-3,6,13,16-TETRAONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C28H32O6
Número de CAS:
Peso molecular:
464.564
Número MDL:
Otras notas