Merck
S110000
4-METHYL-N-[3-({[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]AMINO}METHYL)BENZYL]BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H24N2O4S2
Número de CAS:
Peso molecular:
444.576
Número MDL:
Otras notas