RNI00118
3,3-Dimethyl-3-(2-tetrahydropyranyloxy)-1-propyne
About This Item
formulario
solid
cadena SMILES
CC(C#C)(C)OC1CCCCO1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable