Merck
R998141
2,6-DIMETHOXY-4-(((4-PHENYL-1-PIPERAZINYL)IMINO)METHYL)PHENYL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C21H25N3O4
Número de CAS:
Peso molecular:
383.451
Número MDL:
Otras notas