Merck
R984329
N(2(2-(4-(BENZYLOXY)BENZYLIDENE)HYDRAZINO)-2-OXOETHYL)-3,4,5-TRIMETHOXYBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C26H27N3O6
Número de CAS:
Peso molecular:
477.522
Número MDL:
Otras notas