Merck
R982229
2-[(2E)-2-(3,4-DIMETHOXYBENZYLIDENE)HYDRAZINO]-2-OXO-N-(5-PHENYL-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H17N5O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
411.442
Número MDL:
Otras notas