Merck
R973858
N'-[(E)-(3-ETHOXY-2-HYDROXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[4-(4-ETHOXYPHENYL)-5-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C27H27N5O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
517.611
Número MDL:
Otras notas