Merck
R947946
METHYL 4-{3-[(3-CHLOROBENZYL)OXY]PHENYL}-2,7,7-TRIMETHYL-5-OXO-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C27H28ClNO4
Número de CAS:
Peso molecular:
465.982
Número MDL:
Otras notas