Merck
R941344
4-(2-((4-FLUOROANILINO)(OXO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-IODOBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H15FIN3O4
Número de CAS:
Peso molecular:
531.285
Número MDL:
Otras notas