Merck
R939889
3-CHLORO-N-(2-(2-(5-CHLORO-2-HYDROXYBENZYLIDENE)HYDRAZINO)-2-OXOETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C16H13Cl2N3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
366.206
Número MDL:
Otras notas