Merck
R914606
2-(4-ETHYLPHENYL)-2-HO-1-PHENYL-2,3-DIHYDROIMIDAZO(1,2-A)PYRIDIN-1-IUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C21H21BrN2O
Número de CAS:
Peso molecular:
397.318
Número MDL:
Otras notas