Merck
R903116
2-(BENZYLAMINO)-3-(((4-MEO-PHENYL)IMINO)ME)-9-ME-4H-PYRIDO(1,2-A)PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H22N4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
398.469
Número MDL:
Otras notas