Merck
R896098
N-(3-CYANO-1-(2-PHENYLETHYL)-1H-PYRROLO(2,3-B)QUINOXALIN-2-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C21H17N5O
Número de CAS:
Peso molecular:
355.403
Número MDL:
Otras notas