Merck
R896020
METHYL 2-AMINO-1-(3-CHLOROPHENYL)-1H-PYRROLO(2,3-B)QUINOXALINE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H13ClN4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
352.783
Número MDL:
Otras notas