Merck
R895911
PROPYL 2-AMINO-1-(1-METHYLHEXYL)-1H-PYRROLO(2,3-B)QUINOXALINE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C21H28N4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
368.483
Número MDL:
Otras notas