Merck
R880841
3-{(5Z)-5-[1-(4-METHYLBENZYL)-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE]-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL}PROPANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C22H18N2O4S2
Número de CAS:
Peso molecular:
438.528
Número MDL:
Otras notas