Merck
R880647
2-{(3Z)-3-[3-(2-FURYLMETHYL)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE]-2-OXO-2,3-DIHYDRO-1H-INDOL-1-YL}-N-(4-METHOXYPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C25H19N3O5S2
Número de CAS:
Peso molecular:
505.575
Número MDL:
Otras notas