Merck
R875929
1-(1-BENZYL-2,5-DIMETHYL-1H-PYRROL-3-YL)-2-[(5-METHYL[1,2,4]TRIAZOLO[4,3-A]QUINOLIN-1-YL)SULFANYL]ETHANONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C26H24N4OS
Número de CAS:
Peso molecular:
440.571
Número MDL:
Otras notas