Merck
R874809
N(1)-(6,7-DIHYDRO-5H-CYCLOPENTA[4,5]THIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4-YL)-N(3),N(3)-DIMETHYL-1,3-PROPANEDIAMINE DIETHANEDIOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H24N4O8S
Número de CAS:
Peso molecular:
456.478
Número MDL:
Otras notas