Merck
R872814
N'-((E)-{4-METHOXY-3-[(3-NITRO-1H-1,2,4-TRIAZOL-1-YL)METHYL]PHENYL}METHYLIDENE)-3-METHYL-4-NITROBENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C19H17N7O6
Número de CAS:
Peso molecular:
439.391
Número MDL:
Otras notas