Merck
R869236
7-((4-MEO-PHENOXY)ME)-1-ME-6,7-DIHYDRO(1,3)OXAZOLO(2,3-F)PURINE-2,4(1H,3H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C16H16N4O5
Número de CAS:
Peso molecular:
344.33
Número MDL:
Otras notas