Merck
R868426
5-(4-CL-PHENYL)-2-PH-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO(1,5-C)(1,3)BENZOXAZIN-7-YL ME ETHER
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H19ClN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
390.873
Número MDL:
Otras notas