Merck
R857432
2-{[3-ALLYL-5-(4-METHYLPHENYL)-4-OXO-3,4-DIHYDROTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}-N-(2-FLUOROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C24H20FN3O2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
465.572
Número MDL:
Otras notas