Merck
R854492
2-[(4-OXO-3-PHENYL-3,5,6,7-TETRAHYDRO-4H-CYCLOPENTA[4,5]THIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL)SULFANYL]-N-(2-PHENYLETHYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C25H23N3O2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
461.609
Número MDL:
Otras notas