Merck
R850098
5-CHLORO-11-METHYL-9,10,11,12-TETRAHYDRO-8H-[1]BENZOTHIENO[2',3':4,5]PYRIMIDO[2,1-A]PHTHALAZIN-8-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C18H14ClN3OS
Número de CAS:
Peso molecular:
355.849
Número MDL:
Otras notas