Merck
R847852
ISOPROPYL (2E)-2-{[3-(3-BROMO-4-METHOXYPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}-5-(4-METHOXYPHENYL)-7-METHYL-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C35H31BrN4O5S
Número de CAS:
Peso molecular:
699.629
Número MDL:
Otras notas